Merck
5.00862
SAFC
维生素E
water-miscible 1 ml = 500 mg all-rac-α-tocopheryl acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
制药生产
别名:
(±)-α-生育酚, 维生素E, DL-全-rac-α-生育酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O2
CAS号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352401
agency
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
liquid
pH值
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
1.01 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,以及配套的文档和专业知识以满足严格的监管要求。除齐全的标准产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,帮助确保制药和生物制药产品合规、维持完整的供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
维生素 E 保护细胞免受自由基的侵害。它可用于护发和护肤产品,以及膳食添加剂。维生素 E 水溶性1 ml = 500 mg DL-α-醋酸生育酚,用于口服,Emprove® Essential 适用于制药应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1