特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过超高效液相色谱法(UHPLC)联合荧光检测同时测定人血清样品中的维生素 A 和所有四种生育酚异构体
- 通过液相色谱-电喷雾电离/多级质谱(LC-ESI-MS/MS)对 4 种不同小麦品种禾草和谷物样品中维生素 B(B1、B2、B5 和 B9)和维生素 E(α-生育酚、β-生育酚、 α-三烯生育酚和 β-三烯生育酚)进行多残留分析
- 使用非水反相高效液相色谱(NARP-HPLC)联合大气压化学电离-串联质谱(APCI-MS/MS)对山核桃品种样品中的 4 种生育酚和 4 种三烯生育酚进行分离和估算
- 使用基于化学计量辅助优化高效液相色谱(HPLC)与荧光检测(FLD)的方法对不同冷压油样品进行 8 种工具同源物的检测和定量分析
- 基于高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联合分析心血管患者血浆样品中的视黄醇、α‐生育酚、25‐羟维生素 D2 和 25‐羟维生素
特點和優勢
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Protocol for HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® Express RP-Amide, Acetonitrile Mobile Phase
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
V-020-1ML | 4061838801982 |