Merck
V-010
Supelco
(±)-α-生育酚-D6(维生素E-D6)标准液 溶液
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H44D6O2
分子量:
436.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-97.99 °C
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C([2H])([2H])[2H])O)C([2H])([2H])[2H])C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
一般說明
Snap-N-Spike®
Snap-N-Shoot®
它是 α-生育酚的氘代形式,是脂溶性维生素E的一种形式。
應用
该稳定标记的认证加标溶液® 适用于各种应用中定量生育酚,从维生素E缺乏的诊断性检测到基于生育酚膳食补充剂或药物制剂的质控检测。
溶液中的认证参考物质(CRM)也可作为内部标准使用,如下所示:
  • 基于高效液相色谱串联质谱仪(HPLC-MS/MS)组合分析心血管患者血浆中视黄醇、 α‐生育酚、 25‐羟维生素 D2和 25‐羟维生素
  • 通过液相色谱串联质谱仪(HPLC-MS/MS)同时检测人血清样品中25-羟维生素-D2 (25-OHD2)、 25-羟维生素-D3 (25-OHD3)和它们的 3-差向异构体 (epi-25-OHD3)、视黄醇和 α-生育酚
  • 开发两种超高效液相色谱方法,一种与常压化学电离和串联质谱检测器 (UHPLC-APCI-MS/MS) 联用,另一种与二极管阵列检测器 (HPLC-DAD) 联用,用于估计以大米谷类为主的婴儿食品样品中脂溶性维生素A, D3 和 E
  • 在单一预处理步骤后,通过液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 多残留分析血浆和羊水样品中的脂溶性维生素(FSVs)― 视黄醇, 25(OH)D2, 25(OH)D3, epi-25(OH)D3. 和 α-生育酚
特點和優勢
  • 表征过程完全经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证。
  • 附有一份全面的分析证书(CoA),数据包含稳定性、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 使用合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
  • 在氩气火焰下密封安瓿瓶,可长期保存
  • 以方便的且DEA豁免的形式提供,以提高实验室效率
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)