主要文件
437650
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide
from Salmonella typhimurium, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem
别名:
Salmonella LPS, Salmonella endotoxin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.77
产品名称
脂多糖,来源于鼠伤寒沙门氏菌, Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤2% nucleic acid
≤2% protein
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
内毒素脂多糖可启动多种生化细胞激活途径(PKC,cAMP依赖性蛋白激酶,花生四烯酸代谢,蛋白豆蔻酰化和G蛋白激活)。为了阐明和定义内毒素休克的相关病理生理参数,已经对这些独特的大分子进行了广泛的研究,内毒素休克是细菌性脓毒症威胁生命的严重后果。最近,这些细菌产物由于其多能免疫刺激活性而引起了强烈的兴趣,表现为宿主细胞(例如B淋巴细胞,巨噬细胞)对功能分化的激活。脂多糖激活的宿主细胞产生一系列激素活性淋巴因子和单核因子,包括干扰素(α,β和γ),白介素(IL-1和IL-6),肿瘤坏死因子,血小板活化因子和促凝组织因子。刺激诱导型一氧化氮合酶的活性。诱导小鼠胸腺和猪淋巴细胞凋亡。
刺激诱导型一氧化氮合酶的活性。诱导小鼠胸腺和猪淋巴细胞凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
诱导型一氧化氮合酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。贮备水溶液在 4°C 可稳定保存长达 6 个月。
其他說明
Hattori, S., et al. 1995.Biochem.Mol.Biol. Int. 35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995.Biochem.Pharmacol.49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995.Infect.Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993.J. Neurochem.60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993.Infect.Immun.61, 5044.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3