345888
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
别名:
Ghrelin受体拮抗剂,JMV 2959, 生长激素促分泌素受体拮抗剂,(R)-N-(2-(1H-吲哚-3-基)-1-(4-(4-甲氧基苄基)-5-苯乙基-4H-1,2,4-三唑-3-基)乙基)-2-氨基乙酰胺盐酸盐,GHSR1a拮抗剂,GH促分泌素受体拮抗剂,JMV2959
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H32N6O2 · xHCl
分子量:
508.61 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
推荐产品
产品名称
Ghrelin受体拮抗剂,JMV 2959,
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
32 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
beige
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
JMV 2959阻断生长激素促分泌素受体1A的信号传导,减少NMDAR拮抗剂苯环利定引起的预脉冲抑制的缺陷。
應用
胃饥饿素受体拮抗剂JMV 2959可用于催产素受体(OTR)和胃饥饿素受体(GHSR)信号传导的检测。它也可用作GHS-R1a受体拮抗剂,用于进行Hek细胞的预处理,然后接触吡啶酮8,从而研究其对GHS-R1a受体介导的钙内流的影响。
生化/生理作用
主要靶标
胃饥饿素受体
胃饥饿素受体
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
以盐酸盐形式提供。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Moulin, A., et al. 2013.Amino Acids44, 301.
Mary, S., et al. 2012.Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009.Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007.J Med Chem50, 579.
Mary, S., et al. 2012.Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009.Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007.J Med Chem50, 579.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2