主要文件
SML0993
Sigma-Aldrich
MK-677
≥98% (HPLC)
别名:
Crescendo, L-163191, MK-0677, MK-667, N- [1(R)-1,2-二氢-1-甲基磺酰-3H-吲哚-3,4-′ - 哌啶)-1-′ - 基]羰基-2-(苯基甲氧基)乙基-2-氨基-2-甲基丙酰胺 甲磺酸酯, 伊布莫仑垂体激素释放兴奋药 甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H36N4O5S · CH3SO3H
分子量:
624.77
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 5 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
InChI 密鑰
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
MK-677 是一种强效、非肽类促生长素受体激动剂。
又名甲磺酸伊布莫林。MK-677 是生长激素 (GH) 释放肽的模拟物,具有口服活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
MK-677, an orally active growth hormone secretagogue, reverses diet-induced catabolism.
Murphy MG, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83(2), 320-325 (1998)
Global Trade Item Number
货号GTIN
SML0993-25MG4061833033999
SML0993-5MG4061832868271