主要文件
311204
Sigma-Aldrich
Nᴳ,NG′-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid, nitric oxide synthesis inhibitor, Calbiochem®
别名:
NG,NG′-二甲基-L-精氨酸二盐酸盐, SDMA,2HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N4O2 · 2HCl
分子量:
275.18
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.77
产品名称
NG,NG′-二甲基-L-精氨酸二盐酸盐, Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white to light yellow
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
体外体内一氧化氮合成的细胞可渗透的内源性抑制剂。对NOS活性没有任何明显的抑制性效应。
细胞可渗透。体外体内一氧化氮合成的内源性抑制剂。对NOS活性没有任何明显的抑制性效应。
生化/生理作用
主要靶标
NOS 体外
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Nam, S.W., et al. 1998.Arch.Pharm. Res. 21, 128.
Closs, E.I., et al. 1997.Nitric Oxide 1, 65.
Kotani, K., et al. 1992.J. Neurochem.58, 1127.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3