主要文件
230699
Millipore
软骨素 硫酸酯 来源于牛气管
Fundamental component of connective tissue. Acts as a flexible connecting matrix between tough protein filaments in cartilage to form a polymeric system. Mixture of chondroitin sulfates A, C, D, and E.
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 2214
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI 密鑰
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
一般說明
结缔组织的基本成分。作为软骨中坚韧的蛋白丝之间的柔性连接基质,形成聚合系统。硫酸软骨素A、C、D和E的混合物。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3