主要文件
1.93502
Supelco
氢氧化钠
pellets, EMPLURA®
别名:
‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
等級
laboratory grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
99%
形狀
pellets
solid
pH值
>14 (20 °C, 100  g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318 °C (lit.)
溶解度
water: 1,090 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1