主要文件
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352316
产品名称
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
等級
ACS reagent
產品線
EMPARTA®
化驗
99%
形狀
solid
pH值
> 14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318  °C
溶解度
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
正離子痕跡
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
相关类别
包裝
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1