主要文件
1.93238
Supelco
氯化钾
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
產品線
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
包裝
1.93238.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93238.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1