主要文件
1.93504
Supelco
氢氧化钠
flakes, EMPLURA®
别名:
‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352316
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
flakes
mp
318 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1