Key Documents
164599
Sigma-Aldrich
氨肽酶N,大鼠
别名:
APN/CD13,氨肽酶N
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥100 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
大鼠肾刷状缘膜天然氨基肽酶N用木瓜蛋白酶裂解制备可溶性酶。一种单链、 整合膜蛋白酶,具有广泛的特异性,从多肽中去除n端氨基酸。据报道,氨肽酶N水平在癌症患者中升高,并与肿瘤负荷相关,因此,该酶被认为在血管生成中发挥作用。
大鼠肾刷状缘膜天然氨基肽酶N用木瓜蛋白酶裂解制备可溶性酶。一种单链、整合膜蛋白酶,其功能是从多肽中除去N端氨基酸,具有广泛的特异性。氨肽酶N被认为在血管生成中起作用,在各种类型的癌症患者中氨肽酶N水平升高均有报道,并与肿瘤负荷相关。也参与小肠刷状缘小肽消化的最后阶段。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 7.2下,每分钟水解1.0 µmol L-Leu-pNA的酶量。
外觀
在200 mM NaCl,50 mM Tris-HCl(pH 8.0)中。
其他說明
Bhagwat, S.V., et al. 2003.Blood101, 1818.
van Hensbergen, Y., et al. 2002.Clin. Cancer Res.8, 3747.
Ishii, K., et al. 2001.Biol. Pharm. Bull.24, 226.