agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質等級
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
包裝
box of 100 tubes
容量
17 mL
tube capacity × filling volume
17 mL × 9 mL
顏色
clear yellow Media
pH值
7.3
應用
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
儲存溫度
2-25°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
胰蛋白酶大豆肉汤适用于分离和培养苛养需氧菌、酵母菌和霉菌。两种高营养蛋白胨支持多种需氧和兼性厌氧微生物(包括真菌)的生长。
應用
胰蛋白酶大豆肉汤用于非无菌物质、制剂、产品以及预增菌液体培养基的无菌性检测,以检测控制菌或使用MPN方法测定总需氧活菌计数。
特點和優勢
现成的培养基提供了最高水平的质量和测试可靠性。它们经过配制和检测,符合药典要求。无菌检测培养基和冲洗液是在ISO 9001环境受控生产中心生产的。每个批次都经过严格的质量控制(QC)程序,包括pH值,无菌性和促生长测试。我们的生产方法确保了我们的培养基和冲洗液的最高澄清度,从而提高了准确度,并显著降低了错误解释和错误结果的风险。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2