文件
1.46316
Millipore
胰酶大豆肉汤培养基
EP, USP, bag of 10 L (with MPC connector and triple-bagged), sterile; sterile-filtered, suitable for aseptic process simulation
别名:
TSB培养基,CASO培养基,大豆酪蛋白消化物肉汤,胰酶大豆肉汤,胰蛋白胨大豆肉汤,SCDB培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
agency
EP
USP
品質等級
無菌
sterile; sterile-filtered
形狀
liquid (ready-to-use)
特點
ready-to-use
包裝
bag of 10 L (with MPC connector and triple-bagged)
pH值
7.3 ( in H2O)
應用
aseptic process simulation
pharmaceutical
相容性
stand alone
儲存溫度
2-25°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:无菌工艺模拟,培养基灌装测试
包装: 带有MPC连接器和三层袋装的10 L袋
异名:TSB培养基,CASO培养基,大豆酪蛋白消化物肉汤,胰酶大豆肉汤,胰蛋白胨大豆肉汤,SCDB培养基
胰蛋白酶大豆肉汤是一种用于微生物分离和培养的通用复合培养基,尤其是用于微生物无菌工艺模拟(培养基灌装试验)。根据无菌生产线中“ FDA 无菌指南”的建议,该肉汤适用于培养基填充测试。根据现行欧洲药典和美国药典的建议制备基础培养基(大豆酪蛋白消化肉汤)的处方。
應用
胰蛋白酶大豆肉汤适用于培养基灌装试验。包含的蛋白胨和葡萄糖可用于培养和分离各种的苛养需氧细菌、酵母菌和霉菌。
其他說明
即用型和无菌培养基装在带有MPC连接器的10 L自折叠袋中。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2