主要文件
1.46220
Millipore
巯基乙酸盐培养基
box of 100 tubes, ready-to-use, tube volume 9 mL , filling volume
别名:
流体硫乙醇酸盐培养基,硫乙醇酸盐肉汤,FTM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
NACRES:
NA.74
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質等級
描述
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid (ready-to-use)
儲存期限
6 mo.
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
管容量
17 mL
管容積
9 mL , filling volume
pH值
7.1
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
儲存溫度
2-25°C
適合性
nonselective for
一般說明
硫乙醇酸盐流体培养基是一种通用的复合培养基。建议根据欧洲药典和美国药典对药品进行无菌性检查。培养基中的巯基乙酸盐和L-胱氨酸会降低培养培养基的氧化还原电位,从而形成厌氧气氛。同样,汞和其他重金属化合物也会被这些试剂灭活。琼脂的含量进一步降低了氧气通过培养基的快速扩散,但在较大体积(灌装瓶)中可能会导致轻微浑浊。刃天青表明培养基的还原潜力。颜色变为粉红色表示氧气浓度增加。
應用
硫乙醇酸盐流体培养基用于分离和培养苛养厌氧和需氧微生物。用于药品的无菌性控制。
特點和優勢
现成的培养基提供了最高水平的质量和测试可靠性。它们经过配制和检测,符合药典要求。无菌检测培养基和冲洗液是在ISO 9001环境受控生产中心生产的。每个批次都经过严格的质量控制(QC)程序,包括pH值,无菌性和促生长测试。我们的生产方法确保了我们的培养基和冲洗液的最高澄清度,从而提高了准确度,并显著降低了错误解释和错误结果的风险。
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2