主要文件
Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.61
特點
2 ml tubes
包裝
pkg of 50
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1034-MX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
法律資訊
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z742483-50EA4061835332984