材料
silica (glass)
包裝
pkg of 200 g
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1131-01
珠直徑
0.1 mm
相容性
BeadBug and BeadBlaster
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
應用
Bead homogenization
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3