Key Documents
Z742482
Prefilled tubes for BeadBlaster 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with garnet shards with 1 zirconium bead, diam. 6.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.73
特點
2 ml tubes
包裝
pkg of 50
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1033-30G
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
法律資訊
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)