主要文件
Z763705
BeadBug微管匀浆机
AC/DC input 115 V AC
别名:
cell disruption instruments, homogenization, tissue grinders
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101504
描述
Timer: 3 sec to 3 min.
holds 3 x 2.0 mL tubes
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1030
參數
2700-4000 rpm speed
技術
PCR: suitable
寬度 × 長度 × 高度
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
重量
5 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BeadBug是一款高能台式匀浆仪,为个人使用规格的细胞破碎和裂解仪器设定了性能标准。
在一次性的2 mL螺盖微管内最多可进行3个样品的同时匀浆(通常在45秒内完成)。优化的混合运动可通过专为您的样品类型选择的硬化微珠而产生的恒定高速冲击来实现对细胞的迅速破坏。
BeadBug最多具有三管的容量且占地面积仅为7 x 8英寸,是中低通量实验室匀浆设备的理想选择。
法律資訊
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.