主要文件
Z763764
BeadBug 预装管,2.0 mL容量
with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
别名:
homogenization microtubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
包裝
pack of 50 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1032-01
技術
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些预灌装管适合BeadBug微管均质器,并配有标准的酸洗玻璃珠,三纯锆珠或不锈钢珠。
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
法律資訊
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.