主要文件
Z303445
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
别名:
FR250/3S/2A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
接合處
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Quickfit FR250/3S/2A
高度
130 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
One vertical central neck and one angled side neck
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)