主要文件
SYNF30452L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 45/50
别名:
Synthware F30452L, glass round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合處
joint: ST/NS45/50
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F30452L
容量
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)