主要文件
XX4204708
Millipore
排气/泄压阀
别名:
Pressure relief valve, Relief valve, Venting valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
glass filled polypropylene
品質等級
內徑
2.5 cm (1.0 in.)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore有多种配件、适配器、阀门、量规和管路,可与Millipore过滤系统配合使用。除规定的例外情况外,构造材料为300系列不锈钢。
按照惯例,三夹(TC)接头被称为1 1/2"、2" etc. 1 1/2" TC接头连接到1”或1 1/2”O.D.管尺寸。2”TC接头连接至2”O.D.仅管尺寸。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13