主要文件
XX1100001
Millipore
插装式外壳球阀PL-1 1/4 in.,聚甲醛NPTM/NPTF
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
polyoxymethylene device
品質等級
參數
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
直徑
2.5 mm
重量
1.1 kg
接頭
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore有多种配件、适配器、阀门、量规和管路,可与Millipore过滤系统配合使用。除规定的例外情况外,构造材料为300系列不锈钢。
按照惯例,三夹(TC)接头被称为1 1/2"、2" etc. 1 1/2" TC接头连接到1”或1 1/2”O.D.管尺寸。2”TC接头连接至2”O.D.仅管尺寸。
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13