一般說明
25 铝片 20 x 20cm
氧化铝板用于分析不同pH值水平下的碱性和中性化合物。根据所讨论的pH值范围,专业人员可以在两种氧化铝板之间进行选择。在含水条件下,碱性氧化铝板对分离碱性化合物最好,而中性板对分离中性化合物比较理想。由于具有60 Å和150 Å孔径的中性和碱性铝,我们的TLC铝板可在有或没有荧光指示剂的情况下使用,因此可用于多种应用。
聯結
替代:5550-7; 5550
分析報告
层厚度:170 - 220 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
d 10(激光衍射,尺寸分布):3 - 5 µm
d 50(激光衍射,尺寸分布):8 - 12 µm
d 90(激光衍射,尺寸分布):18 - 25 µm
色谱检测:烷烃
hRf值
- 马铃薯碱,生物碱试验:
25 - 40
- 罂粟碱,生物碱试验:70 - 80
在板上测定的典型值:
洗脱缓冲液:二氯甲烷/甲醇(98/2 v/v)
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
d 10(激光衍射,尺寸分布):3 - 5 µm
d 50(激光衍射,尺寸分布):8 - 12 µm
d 90(激光衍射,尺寸分布):18 - 25 µm
色谱检测:烷烃
hRf值
- 马铃薯碱,生物碱试验:
25 - 40
- 罂粟碱,生物碱试验:70 - 80
在板上测定的典型值:
洗脱缓冲液:二氯甲烷/甲醇(98/2 v/v)