Key Documents
Z261629
鲁尔接头-管路接头
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/16 in. to 3/32 in. I.D. tubing, 316 stainless steel
别名:
environmental, veterinary
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40183110
NACRES:
NB.03
材料
316 stainless steel
製造商/商標名
Popper 6461
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
专门设计用于与一次性塑料鲁尔接头注射器和金属鲁尔接头玻璃注射器安全、防漏配合的硬件。316 不锈钢接头无污染,易于清洁,耐腐蚀。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
法律資訊
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)