材料
nickel plated
特點
for tubing i.d. 1/16 ‑ 3/32 in.
製造商/商標名
Cadence Science 6159
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
专门设计用于与一次性塑料鲁尔接头注射器和金属鲁尔接头玻璃注射器安全、防漏配合的硬件。316 不锈钢接头无污染,易于清洁,耐腐蚀。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z117935-4EA | 4061832530123 |