描述
no. of flexible bonds 16
no. of rigid bonds 50
特點
no. of atoms 32
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于有机和无机结构课堂演示的大型和轻分子模型。用于构建比例为 20 cm/Å 和 8 cm/Å 的模型。键长度为 5.5 至 27 cm。原子中心直径为 5 cm,使用标准原子色,并且在每个键合位置都有一个增强的乙烯基塑料接口,用于插入键杆(键)。所有模型套件均包括储存盒和说明书。还可分别提供其他的原子和键。
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z231312-1KT | 4061833577622 |