主要文件
Z119679
Cochranes 分子模型
organic/inorganic, minit, single kit with booklet
别名:
chemistry model sets, molecular model sets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
60104506
NACRES:
NB.17
描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特點
no. of atoms 240
no. of bonds 220
製造商/商標名
Cochranes 0073
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (50), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Fluorine, light green (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (15)
  • 2-prong linear: Carbon, black (10), Nitrogen, blue (2)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (10)
  • 2-prong 110°: Oxygen, red (25)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (6)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Phosphorous, purple (5), Sulfur, yellow (5), Metal, silver (2)
  • 6-prong octahedral: Carbon, black (2), Sulfur, yellow (1), Metal, silver (2)
  • 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (6), Nitrogen, blue (1), Oxygen, red (1), Phosphorous, purple (1)
  • W pegs (8)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (80)
  • Straw, green, 2 cm (20)
  • Straw, green, 1.5 cm (80)
  • Straw, red, 3 cm (12)
  • Straw, red, 2 cm (12)
  • Straw, mixed set/26 (1)
  • St v flexible white, 5 cm (4)
  • St v flexible white, 2.5 cm (6)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z119679-1KT4061833009994