主要文件
Z119636
Cochranes 分子模型
orbit, large set
别名:
chemistry model sets, molecular model sets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
60104506
NACRES:
NB.17
描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特點
no. of atoms 1,260
no. of bonds 1,000
製造商/商標名
Cochranes 0041
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
包括Orbit系统中的所有原子,并能够建立有机和无机分子、晶格、蛋白质和其他三级结构的模型。涵盖了基础结构、有机和无机化学、晶格和生物化学的全部四本cochranes工作手册都包括在了该组合中。
1260个原子,1000个键,4本册子
优质隔层储物盒。
规格:3 cm = 0.1 纳米(1 A),Orbit
原子:
  • 1-prong:氢,白色(250),氮,蓝色(10),氧,红色(50),氟,淡绿色(10),硫,黄色(10),氯,绿色(10),溴,深绿色(10),碘,深绿色(10)
  • 2-prong线性:氢,白色(40),碳,黑色(5),氮,蓝色(5),氧,红色(20)
  • 2-prong 100°:硫,黄色(10)
  • 2-prong 110°:氮,蓝色(10),氧,红色(120)
  • 2-prong 120°:氮,蓝色(10)
  • 3-prong 100°, 130°, 130°:碳,棕色(3),磷,紫色(10)
  • 3-prong 108°, 120°, 132°:碳,黑色(20)
  • 3-prong 108°, 126°, 126°:碳,黑色(20),氮,蓝色(20),氧,红色(10)
  • 3-prong 114°, 123°, 123°:碳,黑色(20),氮,蓝色(20)
  • 3-prong 120°:碳,黑色(100),氮,蓝色(50),氧,红色(20)
  • 4-prong四面体:碳,黑色(110),氮,蓝色(10),氧,红色(20),磷,紫色(20),硫,黄色(12),卤素,绿色(30),金属,银色(30)
  • 6-prong八面体:碳,黑色(6),氮,蓝色(4),氧,红色(14),硫,黄色(5),铁,灰色(12),卤素,绿色(20),金属,银色(20)
  • 5-prong三角双锥体:碳,黑色(6),氮,蓝色(4),氧,红色(4),磷,紫色(2)
  • 8-prong立方体:卤素,绿色(5),金属,银色(20)
  • 12-prong:金属,银色(40)
  • X pegs (30)
结合键:
  • 超厚,淡灰色,5 cm (150)
  • 超厚,淡灰色,3.5 cm (250)
  • 超厚,淡灰色,3 cm (150)
  • 超厚,淡灰色,2 cm (200)
  • 超硬,灰色,3.5 cm(45)
  • 硬 白色,5 cm (60)
  • 硬 白色,3.5 cm (90)
  • 硬 混合的,21 cm(48)
  • 非常灵活的 白色,21 cm (6)
  • 非常灵活的 白色,5 cm (6)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.