描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特點
no. of atoms 240
no. of bonds 200
製造商/商標名
Cochranes 0027
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
了解有机和无机分子和复合离子中的分子形状、立体化学、异构和键合。此 Orbit 套装适用于在高级学校、学院或大学从事化学研究的学生、教师和研究人员。 这些内容可以构建许多不同的分子,并可以比较不同的结构,包括饱和烃、不饱和烃、环状烃、有机化学中的官能团、苯、聚合、光学异构、简单的无机分子和络合离子。 包括说明/活动手册,Z129070。
规格:3 cm = 0.1 纳米(1 A),Orbit
原子:
结合键:
规格:3 cm = 0.1 纳米(1 A),Orbit
原子:
- 1-prong: 氢气,白色(50),氮气,蓝色(10),氧气,红色(10),氟,浅绿色(10),硫,黄色(2),氯,绿色(15)
- 2-prong 线性:碳,黑色(10),氮气,蓝色(2)
- 2-prong 110°:硫磺,黄色(10),氧气,红色(25)
- 3-prong 120°:碳,黑色(20),氮气,蓝色(6)
- 4-prong 四面体:碳,黑色(30),氮气,蓝色(10),氧气,红色(10),磷,紫色(5),硫,黄色(5),金属,银(2)
- 6-prong 八面体:碳,黑色(2),硫,黄色(1),金属,银(2)
- 5-prong 法庭双锥:碳,黑色(6),氮气,蓝色(1),氧气,红色(1),磷,紫色(1)
- X pegs(6)
结合键:
- 超厚,浅灰色,5 cm(20)
- 超厚,浅灰色,3.5 cm(100)
- 超厚,浅灰色,2 cm(50)
- 超硬,灰色,3.5 cm(15)
- 硬 混合的,10 cm(1)
- 非常灵活的白色,5 cm(10)