生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解度
95% ethanol: 50 mg/mL
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
nutty; phenolic
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 对高山芽孢杆菌KRS010菌株对抗枯萎病菌的生物防治和植物促生长功能的见解:这项研究介绍了水杨酸可能参与高山芽孢杆菌的生物防治活动,从而为其在可持续农业实践中的应用提供了见解(Shan等人,2024年)。
- 腐殖酸增强固定化嗜麦芽窄食单胞菌对芘的生物降解:效果和机制:探讨了水杨酸与腐殖酸对毒性化合物生物降解过程的协同作用,证明了其在生物修复技术中的潜力(Zhang等人,2024年)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W398500-10KG-K | 4061834398158 |
W398500-1KG-K | 4061835567492 |
W398500-25KG-K | 4061834406549 |
W398500-10KG | |
W398500-1KG | |
W398500-SAMPLE | |
W398500-SAMPLE-K | 4061837537851 |
W398500-25KG |