生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 132 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
powder or crystals
自燃溫度
1061 °F
包裝
poly drum of 10, 25 kg
poly bottle of 1 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解度
soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL)
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
balsam
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 聚苯乙烯塑料的光化学有氧升级:苯甲酸被用于一种新颖的光催化工艺中,用于聚苯乙烯塑料的升级回收。这项研究展示了其在可持续化学中的应用,重点是高效分解和回收聚合物材料(Skolia 等人,2024 年)。
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves