主要文件
CDFC01204
Milli-Q
Super-C碳粉滤芯
For use with Milli-Q® and Milli-RO Bowl systems
别名:
Super-C碳滤芯30 cm(12")
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
包裝
pkg of 4 units
長度
30 cm (12 in.)
總有機碳(TOC)殘留物
<20 ppb
相容性
for use with Alpha-Q
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Super-C碳滤芯30 cm(12“)是用于从经反渗透(RO)、去离子或蒸馏预处理的水中去除有机物的替换滤芯。与Rogard II预滤器(CDPRM1206)联合使用。
与Milli-Q®和Milli-RO碗式系统联合使用。
特點和優勢
纯化方法包括使用活性炭基吸附剂。
法律資訊
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany