蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
API 家族
salicylic acid
製造商/商標名
USP
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解度
alcohol: freely soluble
benzene: slightly soluble
boiling water: soluble
chloroform: sparingly soluble
ether: freely soluble
toluene: slightly soluble
water: slightly soluble
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
还可用于制备标准溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论通过液相色谱和紫外检测器进行检测、杂质分析和性能测试:
- 水杨酸
- 水杨酸甲酯
- 水杨酸镁片
- 阿司匹林丸
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
Separation of Acetylsalicylic acid, analytical standard; Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%
Separation of Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance); Acetylsalicylic acid, purum, ≥99.0% (HPLC)
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18