Merck
W328308
Sigma-Aldrich
异戊酸糠酯
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O3
CAS号:
分子量:
182.22
FEMA號碼:
3283
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10642
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.057
NACRES:
NA.21
感官的:
berry; fruity
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; fruity
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)