Merck
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
别名:
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NS
CAS号:
分子量:
169.29
FEMA號碼:
4647
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
15.078
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
SMILES 字串
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)