Merck
729108
Sigma-Aldrich
聚乙二醇甲醚巯基
average MN 800, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
别名:
PEG 硫醇, mPEG 硫醇, 甲氧基 PEG 硫醇, 甲氧基聚乙二醇硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
聚乙二醇甲醚巯基, average Mn 800
形狀
solid
品質等級
分子量
average Mn 800
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
雜質
≤10% disulfide
轉變溫度
Tm 32-37 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω-end
thiol
α-end
methoxy
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚乙二醇单甲醚硫醇可用于 功能化修饰 Fe3O4@Au 核壳纳米颗粒。硫醇化的PEG提高水溶性 并显著降低纳米毒性。
它可作为前体合成用于基因治疗的PEG偶联 聚β氨基酯)复合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cristina Gentilini, Mariangela Boccalon, and Lucia Pasquato
The Journal of Organic Chemistry, 3308-3308 (2008)
Nisha C. Kalarickal, Stephen Rimmer, Prodip Sarker, and Jean-Christophe Leroux
Macromolecules, 40, 1874-1874 (2007)
商品
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.