Merck
743011
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
10,000
别名:
PEG-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51171641
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
lumps
分子量
average Mw 10,000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)