产品名称
聚(乙二醇)2-巯基乙醚乙酸, PEG average Mn 5,000 (n~110)
形狀
solid
品質等級
分子量
PEG average Mn 5,000 (n~110)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
轉變溫度
Tm 50-54 °C
Ω-end
thiol
α-end
carboxylic acid
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 生物偶连
- 药物递送
- PEG水凝胶
- 交联剂
- 表面官能团化
目前已报道的应用包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>604.4 °F
閃點(°C)
> 318 °C
其他客户在看
商品
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.