Merck
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14S
CAS号:
分子量:
154.27
FEMA號碼:
4387
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
15.096
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
成份
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty; meaty
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI 密鑰
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F
閃點(°C)
75 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W438700-100G-K4061835514687
W438700-1KG-K4061835536825
W438700-SAMPLE-K4061835508082