About This Item
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97%
自燃溫度
662 °F
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
SMILES 字串
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W254800-SAMPLE | |
W254800-SAMPLE-K | 4061837862069 |
W254800-1KG | |
W254800-1KG-K | 4061837862038 |
W254800-20KG | |
W254800-20KG-K | 4061837862045 |
W254800-4KG | |
W254800-4KG-K | 4061837862052 |
W254800-8KG | |
W254800-8KG-K |