Merck
W240015
Sigma-Aldrich
γ-十二内酯
greener alternative
natural, ≥98%, FG
别名:
(±)-丙位十二内酯, (±)-γ-辛基-γ-丁内酯, (±)-二氢-5-辛基-2(3H)-呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA號碼:
2400
Beilstein:
126680
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2240
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.019
NACRES:
NA.21
感官的:
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
等級:
FG
Halal
Kosher
natural
生物源:
Cocos nucifera
食物過敏原:
tree nuts
生物源
Cocos nucifera
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
tree nuts
環保替代類別
感官的
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
SMILES 字串
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI 密鑰
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased product, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
其他說明
天然存在:蓝奶酪、热黄油、猪油、朗姆酒、雪利酒和奶酪。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)