Merck
T39802
Sigma-Aldrich
p-对甲苯二硫醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4)2S2
CAS号:
分子量:
246.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-16-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
TZOVOULUMXXLOJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
T39802-25G4061837345197
T39802-100G
T39802-5G4061837345227