Merck
641367
Sigma-Aldrich
双(4-甲氧基苯基)二硫化物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3OC6H4S)2
CAS号:
分子量:
278.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
41-45 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES 字串
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
641367-5G
641367-1G4061825897684