Merck
471305
Sigma-Aldrich
丁胺
99.5%
别名:
1-氨基丁烷, 正丁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3NH2
CAS号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605269
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
68 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁胺(N-丁胺,BuA)是一种伯脂族胺。其热解机理已有研究。BuA可以通过Co/SiO2 (二氧化硅)辅助氢化,由丁腈进行合成。在将BuA添加至胶体CdSe纳米颗粒(NP)的溶液中时观察到荧光强度的降低。
應用
丁胺(N-丁胺)可用作模板以产生分级单片沸石。它还可以用作氟化石墨烯片(F-GS)的分散介质,以产生丁胺改性的F-GS。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Thermal Decomposition of n-Butylamine.
Beachell HC and Taylor HA.
J. Chem. Phys., 10(2), 106-110 (1942)
Hydrogenation of nitriles to primary amines on metal-supported catalysts: Highly selective conversion of butyronitrile to n-butylamine.
Segobia DJ, et al.
Applied Catalysis A: General, 445, 69-75 (2012)
Impact of solvent on Co/SiO2 activity and selectivity for the synthesis of n-butylamine from butyronitrile hydrogenation.
Segobia DJ, et al.
Catalysis Communications, 62, 62-66 (2015)
Preparation of ZSM-5 Coated on Monolithic Interconnected Macroporous Al2O3 Using Cheap n-Butylamine as Template.
Sun M, et al.
Chin. J. Chem., 33(9), 1057-1063 (2015)
Use of butylamine modified graphene sheets in polymer solar cells.
Valentini, L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(5), 995-1000 (2010)
实验方案
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine