主要文件
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6F17O3P
CAS号:
分子量:
528.10
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
InChI 密鑰
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
應用
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
法律資訊
Product of SiKEMIA
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)