About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5F13O2
CAS号:
分子量:
392.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
solid
SMILES 字串
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
InChI 密鑰
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges