化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
InChI 密鑰
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
應用
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
法律資訊
Product of SiKEMIA
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3